Fontos dokumentumok
N13054
4-Nitrobenzyl bromide
99%
Szinonimák:
α-Bromo-4-nitrotoluene
Teszt
99%
Forma
solid
mp
96-99 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOLRSQPSJGXRNJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?