Fontos dokumentumok
107794
2-Nitrobenzyl bromide
98%
Szinonimák:
α-Bromo-2-nitrotoluene
Teszt
98%
form
solid
mp
44-46 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXBMIQJOSHZCFX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?