Merck
C73354
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzyl chloride
98%
Szinonimák:
α-Chloro-m-xylene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.61
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.535 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
sűrűség
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZBOHNCMCCSTJX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Matthew C Bernier et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 50(7), 891-898 (2015-09-10)
Inorganic metal oxides have shown potential as matrices for assisting in laser desorption ionization with advantages over the aromatic acids typically used. Rhenium and tungsten oxides are attractive options due to their high work functions and relative chemical inertness. In