Merck
614556
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-methylpropane-d9
98 atom % D
Szinonimák:
tert-Butyl bromide-d9
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)3CBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
72-74 °C (lit.)
mp
-20 °C (lit.)
sűrűség
1.295 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+9
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(Br)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKSOPLXZQNSWAS-GQALSZNTSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)