Fontos dokumentumok
8.01549
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-methylpropane
for synthesis
Szinonimák:
1-Bromo-2-methylpropane, iso-Butyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
201-141-2
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
41 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
92 °C/1013 hPa
mp
-118 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 19 °C
oldhatóság
slightly soluble 0.51 g/L
sűrűség
1.26 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
BrCC(C)C
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.262 - 1.264
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
64.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
18 °C - closed cup