Merck
480479
Sigma-Aldrich
Bromocyclohexane-d11
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
Cyclohexyl bromide-d11
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D11Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
166-167 °C (lit.)
sűrűség
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+11
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQNQQHJNRPDOQV-KAFHOZLVSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)