Merck
491942
Sigma-Aldrich
Bromocyclopentane-d9
reagent grade, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Szinonimák:
Cyclopentyl bromide-d9
About This Item
Lineáris képlet:
C5D9Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
grade
reagent grade
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.488 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
sűrűség
1.473 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+9
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRTFVKHPEHKBQF-UHUJFCCWSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)