Fontos dokumentumok
109746
1-Chloroheptane
99%
Szinonimák:
Heptyl chloride
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
159-161 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
sűrűség
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCl
InChI
1S/C7H15Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZMDPHNGKBEVRE-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?