Fontos dokumentumok
8.20287
Sigma-Aldrich
Chlorocyclohexane
for synthesis
Szinonimák:
Chlorocyclohexane, Cyclohexyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
208-806-6
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
7 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
290 °C
hatékonyság
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.1-7.5 % (v/v)
bp
141-143 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 34 °C
sűrűség
1.00 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.996 - 0.999
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
93.2 °F
Lobbanási pont (C)
34 °C