Merck
C99701
Sigma-Aldrich
Bromocycloheptane
97%
Szinonimák:
Cycloheptyl bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H13Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.08
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5052 (lit.)
bp
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H13Br/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)