Fontos dokumentumok
68572
Dibutyl phosphate
≥97.0% (T)
Szinonimák:
Phosphoric acid dibutyl ester
Teszt
≥97.0% (T)
Forma
liquid
sűrűség
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphate
SMILES string
CCCCOP(O)(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Glycosyl phosphates by using 1,2-orthoesters.
- 2-Aminophosphatesvia catalyst-free regioselective and enantiospecific SN2-type ring opening reaction with aziridines.
Tulajdonságok és előnyök
- Inherently biodegradable
- Stable in neutral, acidic, or alkaline solutions
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
352.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
178 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?