Merck
1350104
USP
Isopropyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOCH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
Beilstein:
1740761
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
47 mmHg ( 20 °C)
API-család
isopropyl acetate
öngyulladási hőmérséklet
894 °F
robbanási határérték
1.8 %, 37 °F
8 %
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
sűrűség
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Isopropyl acetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup