Merck
150193
Sigma-Aldrich
Triphenylvinylphosphonium bromide
97%
Szinonimák:
Ethenyltriphenylphosphonium bromide, NSC 84065, Schweizer’s Reagent, Vinyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHP(Br)(C6H5)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
369.23
Beilstein:
4168860
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
176-178 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Br-].C=C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h2-17H,1H2;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRAYVWUMBAJVGH-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Asymmetric conjugate addition and intramolecular cyclization
  • Condensation with benzoxazinediones
  • Intramolecular dehydrobromination
  • Schweizer reaction
  • Cycloaddition with nitro ketone Baylis-Hillman adducts
Reagent for the synthesis of heterocycles.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)