Fontos dokumentumok
E50604
Ethyltriphenylphosphonium bromide
99%
Szinonimák:
TEP
Teszt
99%
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
203-205 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHYNXXDQQHTCHJ-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- D-amino acids from L-cysteine-derived thiazolidines
- Leiodolide A via aldol reactions and Horner-Wadsworth-Emmons olefination
- Cycloalkanoindolines via diastereoselective intramolecular inimo-ene reactions
- WXYZA′ domain of maitotoxin using the coupling of key building blocks
Reactant for:
- Solid-state metathesis polycondensation to form alkyl-dipropenylthiophene monomers
- Mizoroki-Heck cyclization and cascading Tsuji-Trost cyclization / lactonization cyclization reactions for synthesis of an ABC ring system
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
401.0 °F
Lobbanási pont (C)
205 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?