Merck
26569
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl chloride
≥97.0% (AT)
Szinonimák:
Chloro(2-chlorophenyl)diphenylmethane
Méret kiválasztása
10 G
62 700,00 Ft
62 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
62 700,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H14Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
313.22
Beilstein:
1983914
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
62 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (AT)
Forma
solid
mp
130-135 °C
funkcionális csoport
chloro
phenyl
SMILES string
Clc1ccccc1C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFLSOKIMYBSASW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Chlorotrityl chloride was used to obtain protected peptide fragments that can be applied to the preparation of head-to-tail cyclopeptides or to condensation of peptidic fragments[1].
Egyéb megjegyzések
Protecting group reagent for carboxylic acids forming esters which are cleaved mildly.[2]
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Jie Luo et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 30(9), 1643-1653 (2019-06-07)
Chemical cross-linking combined with mass spectrometry (CL-MS) is a powerful method for characterizing the architecture of protein assemblies and for mapping protein-protein interactions. Despite its proven utility, confident identification of cross-linked peptides remains a formidable challenge, especially when the peptides
Shinichiro F Ichise et al.
Acta biomaterialia, 94, 361-371 (2019-06-15)
Collagen is the most abundant protein in the animal kingdom and has a unique triple-helical structure. It not only provides mechanical strength to tissues, but also performs specific biological functions as a multifaceted signaling molecule. Animal-derived collagen is therefore widely
K Barlos et al.
International journal of peptide and protein research, 37(6), 513-520 (1991-06-01)
The esterification of 2-chlorotrityl chloride resin with Fmoc-amino acids in the presence of DIEA is studied under various conditions. High esterification yields are obtained using 0.6 equiv. Fmoc-amino acid/mmol resin in DCM or DCE, in 25 min, at room temperature.
Sogol Kangarlou et al.
Pharmaceutical biology, 55(1), 277-285 (2016-12-13)
Curcumin, a naturally occurring polyphenol, has been extensively studied for its broad-spectrum anticancer effects. The potential benefits are, however, limited due to its poor water solubility and rapid degradation which result in low bioavailability on administration. This study encapsulates curcumin
Elżbieta Kamysz et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 18(9), 560-566 (2012-07-13)
LL37 and histatin 5 are antimicrobial peptides. LL37 exhibits killing activity against a broad spectrum of pathogens, whereas histatin 5 is primarily an antifungal agent. Head-to-tail cyclization of histatin 5 did not affect its antimicrobial and haemolytic activity. The cyclic