Fontos dokumentumok
11373
HATU
≥98.0% (CHN), for peptide synthesis
Szinonimák:
1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate, N-[(Dimethylamino)-1H-1,2,3-triazolo-[4,5-b]pyridin-1-ylmethylene]-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate N-oxide
About This Item
Javasolt termékek
product name
HATU, ≥98.0% (CHN)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (CHN)
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
mp
183-185 °C (lit.)
183-188 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[C+](N(C)C)n1n[n+]([O-])c2ncccc12
InChI
1S/C10H15N6O.F6P/c1-13(2)10(14(3)4)15-8-6-5-7-11-9(8)16(17)12-15;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKBFHOSFPRWJNV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Synthesis of Aurora A kinase inhibitors
HPLC assay to determine D- and L- acid enantiomers in human plasma
Amide bond formation reactions
Catalyst for:
Selective acylation
Selecocyclization-oxidation deselenation sequence
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?