Fontos dokumentumok
496219
N,N-Diisopropylethylamine
99.5%, biotech. grade
Szinonimák:
N-Ethyldiisopropylamine, DIPEA, Ethyldiisopropylamine, ‘Hünig’s base’
About This Item
Javasolt termékek
grade
biotech. grade
Minőségi szint
gőznyomás
31 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
99.5%
Forma
liquid
szennyeződések
<0.050% water
szín
APHA: <20
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
pH
12.3 (20 °C)
bp
127 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 4.01 g/L at 20 °C
sűrűség
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the palladium (0)-catalyzed alkoxy carbonylation of allyl phosphates and acetate.
- In the selective enolate formation along with boryl triflates.
- In the C–N coupling of aryl halides with nitroarenes in the presence of nickel catalyst.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.1 °F
Lobbanási pont (C)
9.5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?