Merck
W245615
Sigma-Aldrich
Ethyl propionate
greener alternative
natural, ≥97%, FCC, FG
Szinonimák:
Ethyl propanoate, Propanoic acid ethyl ester, n-Ethyl propanoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
FEMA-szám:
2456
Beilstein:
506287
EC-szám:
Európai Tanács szám:
402c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.121
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
grape; fruity; ethereal; rum; sweet; wine-like
grade:
FG
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
3.52 (vs air)
gőznyomás
40 mmHg ( 27.2 °C)
Teszt
≥97%
öngyulladási hőmérséklet
887 °F
robbanási határérték
11 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
grape; fruity; ethereal; rum; sweet; wine-like
SMILES string
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vibeke F Andersen et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(21), 5164-5179 (2012-04-25)
Ethyl propionate is a model for fatty acid ethyl esters used as first-generation biodiesel. The atmospheric chemistry of ethyl propionate was investigated at 980 mbar total pressure. Relative rate measurements in 980 mbar N(2) at 293 ± 0.5 K were
A F Hofmann et al.
Digestive diseases and sciences, 42(6), 1274-1282 (1997-06-01)
Topical dissolution of cholesterol gallbladder stones using methyl tert-butyl ether (MTBE) is useful in symptomatic patients judged too ill for surgery. Previous studies showed that ethyl propionate (EP), a C5 ester, dissolves cholesterol gallstones rapidly in vitro, but differs from
O Esch et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 18(2), 373-379 (1993-08-01)
We performed experiments in anesthetized piglets with two cholesterol gallstone solvents, methyl tert-butyl ether and ethyl propionate, to determine whether blood levels of either solvent would increase during gallbladder instillation of these solvents under conditions simulating gallstone dissolution. The solvent
C Y Chen et al.
Digestive diseases and sciences, 40(2), 419-426 (1995-02-01)
We evaluated the toxic effects of four currently used chemolytic solvents--dimethyl sulfoxide (DMSO, 99%), ethyl propionate (EP, 99%), tetrasodium ethyl-dimethyl tetraacetate (4Na-EDTA, 2%, pH 11), and methyl tert-butyl ether (MTBE, purity = 99.5%) in an animal model. Each solvent was
Ahmed M El-Nahas et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(19), 3727-3739 (2007-02-09)
The complete basis set method CBS-QB3 has been used to study the thermochemistry and kinetics of the esters ethyl propanoate (EP) and methyl butanoate (MB) to evaluate initiation reactions and intermediate products from unimolecular decomposition reactions. Using isodesmic and isogeitonic