Merck
W221104
Sigma-Aldrich
Butyl propionate
≥98%, FG
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CO2(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.18
FEMA-szám:
2211
EC-szám:
Európai Tanács szám:
405
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.124
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
Teszt
≥98%
öngyulladási hőmérséklet
799 °F
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
bp
145 °C/756 mmHg (lit.)
sűrűség
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
banana; ethereal
SMILES string
CCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
100.4 °F
Lobbanási pont (C)
38 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
M I Banton et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 61(2), 79-105 (2000-10-14)
Two inhalation studies were conducted to evaluate the possible subchronic and developmental toxic effects of n-butyl propionate. In the subchronic study, Sprague-Dawley rats (15/sex/group) were exposed to 0, 250, 750, or 1500 ppm vapor for 6 h/d, 5 d/wk for
Peng Liang et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 11(18), 4097-4102 (2010-08-19)
Rate coefficients for the gas-phase reactions of OH radicals with n-propyl butyrate (k(1)), n-butyl propionate (k(2)) and n-butyl butyrate (k(3)) are measured by both absolute and relative methods. The kinetics data obtained over the temperature range 273-372 K are used