Fontos dokumentumok
242594
sec-Butyl acetate
99%
Szinonimák:
(±)-2-Butyl acetate, (±)-sec-Butyl acetate, 1-Methylpropyl acetate, 2-Acetoxybutane, 2-Butyl acetate, Acetic acid sec-butyl ester, Ultrasolve M 1200, sec-Butyl alcohol acetate (6CI), sec-Butyl ethanoate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
robbanási határérték
7.5 %
törésmutató
n20/D 1.389 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
sűrűség
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-5(2)8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCKVNWZUADLDEH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
60.8 °F
Lobbanási pont (C)
16 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?