Fontos dokumentumok
247545
Di-tert-butyl disulfide
97%
Szinonimák:
tert-Butyl disulfide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5 (vs air)
gőznyomás
51.7 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.490 (lit.)
bp
200-201 °C (lit.)
sűrűség
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
disulfide
SMILES string
CC(C)(C)SSC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?