Merck
238317
Sigma-Aldrich
Ethyl methyl sulfide
96%
Szinonimák:
(Methylsulfanyl)ethane, (Methylthio)ethane, 1-(Methylthio)ethane, 2-Thiabutane, Ethyl methyl thioether, Ethyl(methyl)sulfane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2SCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.16
Beilstein:
1696871
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
96%
gőznyomás
272 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.440 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
sűrűség
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
thioether
SMILES string
CCSC
InChI
1S/C3H8S/c1-3-4-2/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXEHBUMAEPOYKP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Microwave spectra of the trans isomer of ethyl methyl sulfide and its 10 isotopic species has been investigated. Chlorination of ethyl methyl sulfide with N-chlorosuccinimide and sulfuryl chloride has been reported.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
5.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-15 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Microwave spectrum, structure, dipole moment, and internal rotation of the trans isomer of ethyl methyl sulfide.
Hayashi M, et al.
Journal of Molecular Spectroscopy, 86(1), 129-135 (1981)
Chlorination of unsymmetrical sulfides.
Tuleen DL and Stephens T.
The Journal of Organic Chemistry, 34(1), 31-35 (1969)
Ward Said-Ahmad et al.
Analytical chemistry, 89(5), 3199-3207 (2017-02-15)
We describe a simple, sensitive, and robust method for sulfur isotope ratio (
Marlize Z Bekker et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(51), 13483-13491 (2018-12-13)
Diorganopolysulfanes can be generated when hydrogen sulfide (H2S) and thiols are oxidized in the presence of Cu(II) under conditions usually aimed at removing H2S from wine. This work sought to understand if polysulfanes could act as latent sources of H2S
Marlize Z Bekker et al.
Food chemistry, 245, 676-686 (2017-12-31)
Precursors to hydrogen sulfide (H