Merck
359300
Sigma-Aldrich
Sodium 2-methyl-2-propanethiolate
technical grade, 90%
Szinonimák:
2-Methyl-2-propanethiol sodium salt, Sodium tert-butyl sulfide, t-Butanethiol sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CSNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.17
Beilstein:
3682306
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
form
crystalline powder
powder, crystals or chunks
SMILES string
CC(C)(C)S[Na]
InChI
1S/C4H10S.Na/c1-4(2,3)5;/h5H,1-3H3;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUZFIWBNGKNFPW-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Exploration of 9-bromo [7] helicene reactivity.
Zadny J, et al.
Tetrahedron, 69(3), 6213-6218 (2013)
Shih-Ching Chuang et al.
The Journal of organic chemistry, 72(17), 6447-6453 (2007-07-20)
In the field of open-cage fullerenes, there was a lack of a universal standard that could correlate and quantify the orifice size of open-cage fullerenes. One cannot compare the relative orifice size by simple comparison of the number of atoms