ADCC vizsgálat BioIVT kriokonzervált NK sejtek felhasználásával
Antibody-dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC)
Az antitest-függő celluláris citotoxicitás (ADCC) egy sejtközvetített immunvizsgálat, amelyet általában terápiás gyógyszerkutatásban használnak. Az ADCC mechanizmusa három lépésre osztható (1. ábra):
- A célsejt felszínén lévő specifikus antigéneket az antitest felismeri és megköti.
- Az immunsejt (effektorsejt) felismeri az antigénhez kötött antitestet, és ahhoz kötődik.
- Az effektorsejt kiváltja a célsejt pusztulását.
1. ábra.Az ADCC mechanizmusa
A perifériás vérsejtekből tisztítható természetes ölősejteket (NK-sejtek) általában effektor sejtekként használják. A kriokonzervált NK-sejtek rugalmasabb, készenléti megoldást kínálnak az ADCC-teszteket végző kutatók számára.
Ebben a tanulmányban a kriokonzervált NK-sejtek ADCC-tesztekben való felhasználását vizsgáltuk luciferázt expresszáló A549-sejtek mint célsejtek felhasználásával. Egy humán anti-EGFR rekombináns antitestet használtunk az EGFR-hez való kötődéshez a célsejt felszínén és a sejthalál közvetítéséhez. A sejtpusztulást a célsejtek luciferáz-aktivitásának változásával határoztuk meg.
ADCC protokoll
A 2. ábra a kriokonzervált NK effektorsejtek felhasználásával végzett ADCC-teszt rövid munkafolyamatát mutatja. A teljes protokoll lépésről lépésre, beleértve a kriokonzervált sejtekkel történő vizsgálat elvégzéséhez szükséges tippeket és trükköket, az anyagokat és a vizsgálat optimalizálását, a ADCC protokoll kriokonzervált NK effektor sejtek felhasználásával.
.
2. ábra.ADCC protokoll
ADCC vizsgálatok kriokonzervált NK effektor sejtekkel
Kriokonzervált NK sejteket inkubáltunk luciferázt expresszáló A549 célsejtekkel E:T 6:1 és 18:1 arányban, növekvő koncentrációjú anti-EGFR antitest jelenlétében 24 órán keresztül. A kísérleteket két példányban végeztük (3. ábra). A kriokonzervált NK effektor sejtek 24 órás időintervallumot használva robusztus célsejtpusztítást mutattak az ADCC-tesztben (43,8%-os sejtpusztítás 6:1 E:T arány esetén és 76,6%-os sejtpusztítás 18:1 E:T arány esetén, ha az élő sejtek számát egy standard görbéből interpoláltuk). Az anti-EGFR antitest számított EC50 értéke az ADCC-tesztben 1,5 ng/ml volt 6:1 E:T arány mellett és 2,5 ng/ml 18:1 E:T arány mellett.
3. ábra.ADCC-vizsgálat kriokonzervált NK-sejtek mint effektorsejtek, luciferáz riportergént expresszáló A549 sejtek mint célsejtek és növekvő koncentrációjú anti-EGFR antitest felhasználásával.
A kriokonzervált NK effektor sejtek felhasználásával végzett vizsgálat reprodukálhatóságának meghatározásához az eredményeket három különböző kísérletben hasonlítottuk össze, amelyekhez minden egyes kísérlethez különböző, azonos donorból származó NK sejteket használtunk. Az adatok azt mutatták, hogy a vizsgálat reprodukálható volt, a sejtpusztítás hasonló százalékos aránya minden E:T aránynál és hasonló EC50 értékek az anti-EGFR antitesthez az összes ADCC vizsgálatban (4. ábra).
4. ábra.Az ADCC-mérés reprodukálhatósága kriokonzervált NK effektorsejtek felhasználásával. Az anti-EGFR antitest esetében hasonló célsejt-ölési százalékokat és EC50 értékeket figyeltünk meg minden E:T aránynál.
A donorok variabilitásának meghatározásához három különböző donorból származó, kriokonzervált NK-sejtek három tételét vizsgálták az ADCC-tesztben. Az összes donorból származó NK-sejtek >50%-os sejtölést mutattak 18:1 E:T arány mellett. A célsejtek elpusztításának hasonló százalékos aránya volt megfigyelhető minden E:T aránynál. Az anti-EGFR antitest számított EC50 értékei hasonlóak voltak minden ADCC-teszt során (5. ábra).
5. ábra.Az ADCC-mérés reprodukálhatósága különböző donoroktól származó kriokonzervált NK-sejtek felhasználásával. E:T arány 6:1 (A) vagy E:T arány 18:1 (B).
A kriokonzerválás hatása az immunsejtek működésére
A kriokonzervált PBMC-k és immunsejtek kényelmes, azonnal felhasználható alternatívát kínálnak a frissen izolált immunsejtekkel szemben. Megvizsgáltuk a kriokonzervált NK-sejtek teljesítményét ADCC-tesztekben. Bár az ADCC-teszt hosszabb inkubációs időt igényelt (24 óra), robusztus sejtölést és reprodukálható anti-EGFR antitest dózis-válasz eredményeket figyeltünk meg. A kriokonzervált NK-sejtek és PBMC-k gyakorlati alternatívát kínálnak a frissen izolált immunsejtekkel szemben a nagymértékben reprodukálható adatokhoz az antitest-függő sejtközvetített citotoxicitási vizsgálatokban.
Normális emberi PBMC-k |
---|
Immunsejt altípusok |