Fortfahren mit
LIBTM-RO
Roche
Liberase TM Research Grade
medium Thermolysin concentration
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 206.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'400.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352204
CHF 206.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized
packaging
pkg of 10 mg (05401119001 [2 x 5 mg]), pkg of 100 mg (05401127001 [2 x 50 mg])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
35-37 °C optimum reaction temp.
technique(s)
single cell analysis: suitable, tissue processing: suitable
color
white
optimum pH
7.4
solubility
water: soluble
suitability
suitable for flow cytometry
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
Endotoxin 1 EU/mg
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Liberase TM Research Grade enthält hochreine Kollagenase I und Kollagenase II. Diese beiden Kollagenase-Isoformen sind in einem genauen Verhältnis aufeinander abgestimmt, und zusammen mit einer mittleren Konzentration an Thermolysin, eine nicht klostridiale, neutrale Protease.
Application
Liberase(Thermolysin Medium) Research Grade wird für die Auftrennung vieler Gewebetypen in Anwendungen eingesetzt, in denen die hohe Reinheit der Enzymmischung für eine hohe Ausbeute und Lebensfähigkeit der Zellen notwendig ist.[1][2][3] Der Gehalt an bakteriellen Nebenprodukten wie Endotoxinen ist bis auf mehrere Tausendstel reduziert.
Features and Benefits
  • Maximieren von Ausbeute und Lebensfähigkeit der isolierten Zellen: mit einer Enzymmischung, die weniger Clostripain- und Trypsinaktivität aufweist und weniger Endotoxine enthält.
  • Höhere spezifische Aktivität der Enzymmischung: als Ergebnis der höheren Reinheit der Kollagenase I + II (durch HPLC-Analyse bestimmt)
  • Erhöhte experimentelle Reproduzierbarkeit: durch größere Übereinstimmung zwischen den Chargen.
  • Erhöhte Sicherheit: mit einem Enzym, das frei von Rohmaterialien aus Säugetier- oder Vogelgewebe ist.
Preparation Note
Stabilisatoren: Calcium
-Arbeitskonzentration für Liberase-Enzyme in Forschungsqualität:
Liberase-Enzyme verfügen über eine signifikant höhere spezifische Aktivität als herkömmliche Kollagenasen. Dies bedeutet, dass die Arbeitskonzentration gereinigter Liberase-Enzyme in Forschungsqualität, ausgedrückt in mg/ml, niedriger ist als die herkömmlicher Kollagenase.
Wenn die Anwendung nicht in dieser Liste enthalten ist, verwenden Sie zuerst Liberase TM in Forschungsqualität mit einer Konzentration von 0,08–0,28 Wünsch Einheiten/ml. Das Ziel ist die Bestimmung der besten Anfangskonzentration von Liberase-Enzymmischungen in Forschungsqualität. Dies ist der Ausgangspunkt. Die endgültige Konzentration kann in Abhängigkeit von Verfahrens- und Chargenunterschieden bei herkömmlicher Kollagenase variieren.
Kollagenase-Arbeitskonzentration
Multiplizieren Sie Ihre vorherige Kollagenase-Arbeitskonzentration (mg/ml) mit ihrer spezifischen Aktivität (Wünsch-Einheiten/mg, [wie oben bestimmt]), um die Wünsch-Einheiten/ml zu erhalten. Zur Bestimmung des erforderlichen Volumens der Liberase-Enzymmischung in Forschungsqualität multiplizieren Sie zuerst Ihre Kollagenase-Arbeitskonzentration (in Wünsch-Einheiten/ml) mit dem Gesamtvolumen Ihrer Enzym-Arbeitslösung, um die erforderliche Gesamtaktivität der Kollagenase zu ermitteln (Wünsch-Einheiten). Teilen Sie dann die erforderliche Gesamtaktivität der Kollagenase durch die Stammkonzentration der Liberase in Forschungsqualität (“Rekonstituierung und Lagerung”). Das Ergebnis gibt an, wie viele Milliliter Stammlösung der Liberase-Enzymmischung in Forschungsqualität für Ihre Enzym-Arbeitslösung verwendet werden müssen.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Nicht verwendete Stammlösung in Einweg-Aliquoten bei -15 bis -25 °C lagern.
Hinweis: Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden.
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Rekonstituieren Sie das lyophilisierte Enzym mit sterilem Wasser zur Injektion oder mit Puffer zur Gewebedissoziation. Geben Sie kein Serum oder andere Komponenten wie Albumin oder Proteaseinhibitoren zu dem Dissoziationspuffer hinzu. Die Enzymstabilität ist bei höheren Konzentrationen und wärmeren Temperaturen (4 °C) verringert. Vermeiden Sie die beiden vorgenannten Bedingungen.
Rekonstituieren Sie den gesamten Inhalt des Fläschchens. Das lyophilisierte Pulver darf nicht in Einzelportionen abgewogen und aufgeteilt werden. Wenn Feuchtigkeit in das Fläschchen gelangt, verringert sich dadurch die Enzymaktivität.
Bewahren Sie das Fläschchen während der Rehydrierung des lyophilisierten Enzyms auf Eis auf.
Das Fläschchen muss vorsichtig bei 2 bis 8 °C geschüttelt werden, bis sich das Enzym vollständig aufgelöst hat (max. 30 min).
Abhängig von der Art des Gewebedissoziationspuffers, der zum Auflösen der gereinigten Liberase Research Grade-Enzymmischungen verwendet wird, sind möglicherweise geringfügige Ausfällungen sichtbar, die sich in der verdünnten Arbeitslösung leicht auflösen und die Enzymaktivität nicht beeinflussen.
Entnehmen Sie ein Aliquot der Stammlösung, um die Arbeitslösung herzustellen.
Rekonstitutionsvolumen
2 ml (1 Fläschchen mit einer Packungsgröße von 5 mg-10 mg), 10 ml (1 Fläschchen mit einer Packungsgrößen von 50 mg–100 mg)
Collagenase Wünsch (Einheiten/ml)
13 (1 Fläschchen mit einer Packungsgröße von 5 mg-10 mg), ), 26 (1 Fläschchen mit einer Packungsgröße von 50 mg–100 mg)
Gesamtkonzentration Colagenase [mg/ml]
2,5 (1 Fläschchen mit einer Packungsgröße von 5 mg–10 mg), 5,0 (1 Fläschchen mit einer Packungsgröße von 50 mg–100 mg)
Other Notes
Nur für die Life Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Legal Information
Liberase is a trademark of Roche
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
LIBTH-ROLIBDH-RO05401020001
technique(s)
single cell analysis: suitable, tissue processing: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
suitability
suitable for flow cytometry
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
optimum pH
7.4
optimum pH
7.4
optimum pH
7.4
optimum pH
7.4
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)