Merck
810255P
Avanti
TopFluor Cholesterin
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Bodipy-Cholesterin; Bdp-Chol
Größe auswählen
1 MG
CHF 326.00
5 MG
CHF 670.00
10 MG
CHF 1’210.00
CHF 326.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 326.00
5 MG
CHF 670.00
10 MG
CHF 1’210.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H51BF2N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
576.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 326.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
23-(dipyrrometheneboron difluoride)-24-norcholesterol
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810255P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (810255P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (810255P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biomoleküle, die an BODIPY gebunden sind, werden leicht im Bereich des sichtbaren Lichts absorbiert. Dies führt zu größeren Fluoreszenzquantenausbeuten. Es ist hochgradig fotostabil und weniger empfindlich gegenüber Veränderungen der Polarität und des pH-Werts.[1]
Anwendung
TOPFLUOR Cholesterin eignet sich für:
  • den Cholesterinaufnahme-Assay[2]
  • die BODIPY-Cholesterinmarkierung in Lebendzellexperimenten[3]
  • die Bildung von Janus-Riesenlipom mittels Poly(vinylalkohol)(PVA)-assistiertem Lipidquellen [4]
Biochem./physiol. Wirkung
BODIPY-markiertes Cholesterin weist ähnliche Eigenschaften auf wie das naive Cholesterin.[5] Es dient als Cholesterinmarker für lebende Zellen[1] und unterstützt den intrazellulären Cholesterintransport.[5] Es kann auch beim Aufzeigen von Lipidspeichererkrankungen helfen.[1]
Verpackung
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (810255P-10mg)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (810255P-1mg)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (810255P-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jameson T Crowley et al.
PLoS pathogens, 9(1), e1003109-e1003109 (2013-01-18)
Borrelia burgdorferi, the agent of Lyme disease, has cholesterol and cholesterol-glycolipids that are essential for bacterial fitness, are antigenic, and could be important in mediating interactions with cells of the eukaryotic host. We show that the spirochetes can acquire cholesterol
James E Shaw et al.
Biophysical journal, 90(6), 2170-2178 (2005-12-20)
Coupling atomic force microscopy (AFM) with high-resolution fluorescence microscopy is an attractive means of identifying membrane domains by both physical topography and fluorescence. We have used this approach to study the ability of a suite of fluorescent molecules to probe
Functional inhibition of acid sphingomyelinase disrupts infection by intracellular bacterial pathogens
Cockburn CL, et al.
Life science alliance, 2(2), e201800292-e201800292 (2019)
Katarina Trajkovic et al.
Science (New York, N.Y.), 319(5867), 1244-1247 (2008-03-01)
Intraluminal vesicles of multivesicular endosomes are either sorted for cargo degradation into lysosomes or secreted as exosomes into the extracellular milieu. The mechanisms underlying the sorting of membrane into the different populations of intraluminal vesicles are unknown. Here, we find
Membrane orientation and lateral diffusion of BODIPY-cholesterol as a function of probe structure
Solanko LM, et al.
Biophysical Journal, 105(9), 2082-2092 (2013)