Merck
880126P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Maleimid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin-N-[maleimid(polyethylenglycol)-2000] (Ammoniumsalz)
Größe auswählen
10 MG
CHF 281.00
25 MG
CHF 535.00
50 MG
CHF 924.00
100 MG
CHF 1’700.00
500 MG
CHF 6’440.00
CHF 281.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 281.00
25 MG
CHF 535.00
50 MG
CHF 924.00
100 MG
CHF 1’700.00
500 MG
CHF 6’440.00
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 281.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (880126P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880126P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880126P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (880126P-50mg)
pkg of 1 × 500 mg (880126P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCN(C(C=C1)=O)C1=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C
InChI
1S/C53H94N3O57P.24C2H4.CH4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-51(60)66-45-47(71-52(61)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)46-70-114(63,64)69-42-39-55-53(62)65-43-44-68-73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95-97-99-101-103-105-107-109-11
InChIKey
UJDWJEOGCPUOPU-VLQWDYIFSA-M
Anwendung
DSPE-PEG(2000) Maleimid ist für die Konjugation mit photonensensitiven zellpenetrierenden Peptiden (psCPP) zur Herstellung von nanostrukturierten Lipidträgern geeignet.[1] Es eignet sich auch für die nicht kovalente Funktionalisierung oxidierter mehrwändiger Kohlenstoff-Nanoröhrchen (O-MWCN).[2]
Biochem./physiol. Wirkung
DSPE-PEG(2000) Maleimid wird für die Herstellung von konjugierten Polymer-Nanopartikeln verwendet.[3] Darüber hinaus spielt es auch eine Rolle bei der Synthese von funktionellen Konjugaten.[4]
Verpackung
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (880126P-100mg)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (880126P-10mg)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (880126P-25mg)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (880126P-50mg)
Transparentes 20-ml-Glasfläschchen mit Schraubkappe (880126P-500mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The targeted delivery of anticancer drugs to brain glioma by PEGylated oxidized multi-walled carbon nanotubes modified with angiopep-2
Ren J, et al.
Biomaterials, 33(11), 3324-3333 (2012)
Conjugated Polymers for Biological and Biomedical Applications, 29-29 (2018)
Yen Ling Yeow et al.
EMBO molecular medicine, 11(12), e10923-e10923 (2019-11-12)
High extracellular matrix (ECM) content in solid cancers impairs tumour perfusion and thus access of imaging and therapeutic agents. We have devised a new approach to degrade tumour ECM, which improves uptake of circulating compounds. We target the immune-modulating cytokine
Araz Norouz Dizaji et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 31(3), 293-309 (2019-11-26)
This study aims to develop fluorescence labelled polymeric nanoparticle (NP) carrying vancomycin as the targeting agent for in vivo imaging of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacterial infections in animal models. Maleimide functionalized 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[maleimide (polyethylene glycol)-2000] as the main was carrier matrix to
Yang Han et al.
Drug delivery, 27(1), 502-518 (2020-04-02)
Reactive oxygen species (ROS)-induced neuronal mitochondrial dysfunction is a key pathologic factor in sporadic Alzheimer's disease (AD). Neuronal mitochondria have been proposed to be a promising therapeutic target for AD, especially for the failures of phase III clinical trials on