Merck
COEDTAF-RO
Roche
cOmplete, EDTA-freier Proteasehemmer-Cocktail
Tablets provided in glass vials
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.21
Form:
tablet
Löslichkeit:
aqueous buffer: soluble
Lagertemp.:
2-8°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tablet
Verpackung
vial of 20 tablets (11873580001)
vial of 3 × 20 tablets (05056489001)
Hersteller/Markenname
Roche
Löslichkeit
aqueous buffer: soluble
Absorption
0.08 at 280 nm
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
EDTA-freie cOmplete Proteasehemmer-Tabletten hemmen ein breites Spektrum von Serin- und Cystein-Proteasen. Im Gegensatz zu anderen cOmplete-Tabletten enthalten sie kein EDTA und beeinflussen die Stabilität und Funktion metallabhängiger Proteine daher nicht. Die Affinitätsaufreinigung Poly-His-markierter Fusionsproteine mittels IMAC (Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatographie) wird ebenfalls erleichtert, da keine Dialyse erforderlich ist.
Aufgrund ihrer optimierten Zusammensetzung haben die Tabletten eine ausgezeichnete Hemmwirkung auf Serin- und Cysteinproteasen und eignen sich vorzüglich zum Schutz von Proteinen, die aus Tiergeweben, Pflanzen, Hefen und Bakterien isoliert wurden. Die EDTA-freien cOmplete-Tabletten enthalten sowohl irreversible als auch reversible Proteasehemmer. Metall- und Asparaginproteasen werden nicht gehemmt.
EDTA-freie cOmplete-Tabletten sind identisch mit cOmplete-Tabletten, sie enthalten jedoch kein EDTA oder andere Chelatbildner (z.B. EGTA).
Spezifität
Hemmt Serin- und Cysteinproteasen. Hemmt keine Metalloproteasen.
Anwendung
Der EDTA-freie cOmplete Proteasehemmer-Cocktail dient als Komponente in
  • Immunpräzipitations-Lysepuffer (IPLS) zur Lyse humanen embryonalen Nierenzellen 293 (HEK293T-Zellen) für die Glutathion-Kopräzipitation[1]
  • Puffer für Radioimmunpräzipitationsassays (RIPA) zur Lyse von Zellen für Western-Blots[2]
  • Puffer A zur Lyse von Bakterienzellen[3]
Der EDTA-freie cOmplete Proteasehemmer-Cocktail wird als Komponente in Lysepuffer für Radioimmunpräzipitationsassays (RIPA) zur Resuspendierung von Ovarialzellen des chinesischem Hamsters (CHO) verwendet.[4] Er wird auch als Komponente von Resuspensionspuffer für kolorektale HCT116-Krebszellen eingesetzt.[5]
EDTA-freies cOmplete wird zur Hemmung von Serin- und Cysteinproteasen in Bakterien-, Hefe-, Pflanzen- und Säugerzellextrakten verwendet.[6][7][8]
EDTA-freie cOmplete-Tabletten werden zur Hemmung der proteolytischen Aktivität in großen Volumina (bis zu 50 ml) verwendet, wenn EDTA die Proteinstabilität (z.B. bei metallhaltigen Proteinen) oder nachfolgende Assays beeinträchtigen könnte. Da EDTA die IMAC (Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatographie) beeinträchtigt, werden EDTA-freie cOmplete-Tabletten bevorzugt für die Isolierung Poly-His-markierter Fusionsproteine eingesetzt.
Wenn eine Hemmung der proteolytischen Aktivität in kleineren Volumina (bis zu 10 ml) erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung von EDTA-freien cOmplete-Minitabletten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verwenden Sie cOmplete Proteasehemmer-Tabletten, um Ihre Proteine vor zahlreichen Proteasen zu schützen. In nur wenigen Minuten kann ungehemmte proteolytische Aktivität das Protein, das Sie in tagelanger Arbeit isoliert haben, abbauen. Jede dieser praktischen wasserlöslichen Tabletten enthält ein Proteasehemmergemisch, das die proteolytische Aktivität der meisten Zelltypen, einschließlich Tier-, Pflanzen-, Hefe- und Bakterienzellen, hemmt. Da kein Abwiegen oder Abmessen erforderlich ist, werden konstante Ergebnisse gewährleistet.
  • Einfach anzuwenden: Es wird einfach eine schnell auflösende Tablette zum Puffer gegeben.
  • Umfassender Schutz: Sofortiger Schutz von Proteinen vor zahlreichen Proteasen.
  • Flexibel: Schutz von Proteinen in Extrakten aus praktisch allen Geweben oder Zellen, einschließlich von Tieren, Pflanzen, Hefen, Bakterien oder Schimmelpilzen.
  • Sicher: Die Auswahl nicht toxischer Hemmstoffe stellt kein Risiko für das Umfeld dar.
Komponenten
Firmeneigene Mischung aus verschiedenen Proteasehemmern mit breiter Hemmspezifität.
Qualität
Leistungsgeprüft mit Pankreasextrakt.
Physikalische Form
Tabletten in Glasflaschen
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 1 Tablette pro 50 ml Extraktionslösung
Arbeitslösung: Herstellung der Arbeitslösung
Eine EDTA-freie cOmplete Proteasehemmer-Tablette ist ausreichend zur Hemmung der proteolytischen Aktivität in 50 ml Extraktionslösung. Bei sehr hoher proteolytischer Aktivität sollte eine Tablette pro 25 ml Extraktionspuffer verwendet werden. Die Tabletten können direkt zum Extraktionsmedium zugegeben werden. Alternativ dazu kann eine Stammlösung (25 X Konz.) hergestellt werden.
Herstellung einer Stammlösung (25 X Konz.)
Lösen Sie eine EDTA-freie cOmplete Proteasehemmer-Tablette in 2 ml destilliertem Wasser oder in 2 ml 100 mM Phosphatpuffer (pH 7,0) auf.
Aufbewahrung (Arbeitslösung): Die Stammlösung kann 1 bis 2 Wochen bei 2 bis 8 °C oder mindestens 12 Wochen bei -15 bis -25 °C aufbewahrt werden.
Rekonstituierung
In wässrigen Puffern löslich oder kann direkt zum Extraktionsmedium gegeben werden. Alternativ dazu kann eine 25x-Stammlösung in 2 ml Wasser oder 100 mM Phosphatpuffer (pH 7,0) hergestellt werden. Die Stammlösung ist 1 bis 2 Wochen bei 2 bis 8 °C oder mindestens 12 Wochen bei -15 bis -25 °C haltbar; kann auch in thiolhaltigen Lösungen bei 15 bis 25 °C verwendet werden.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
cOmplete is a trademark of Roche
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The human 18S rRNA m6A methyltransferase METTL5 is stabilized by TRMT112
van Tran N, et al.
Nucleic Acids Research (2019)
Hybrid mass spectrometry approaches to determine how L-histidine feedback regulates the enzyzme MtATP-phosphoribosyltransferase
Pacholarz KJ, et al.
Structure, 25(5), 730-738 (2017)
Application of the Bradford Assay for Cell Lysis Quantification: Residual Protein Content in Cell Culture Supernatants
Sissolak B, et al.
Biotechnology Journal, 1800714-1800714 (2019)
The O-GlcNAc transferase OGT interacts with and post-translationally modifies the transcription factor HOXA 1
Draime A, et al.
Febs Letters, 592(7), 1185-1201 (2018)
Nicolaj Jeran et al.
Genes, 12(9) (2021-09-29)
During a plant's life cycle, plastids undergo several modifications, from undifferentiated pro-plastids to either photosynthetically-active chloroplasts, ezioplasts, chromoplasts or storage organelles, such as amyloplasts, elaioplasts and proteinoplasts. Plastid proteome rearrangements and protein homeostasis, together with intracellular communication pathways, are key
Protokolle
It is possible dissolve 1 tablet in 2 mL double dist. water (results in a 25x stock solution) without any problems.
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.