Merck
860524P
Avanti
C24 Ceramid (d18:1/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
N-Lignoceroyl-D-erythro-sphingosin
Größe auswählen
5 MG
CHF 253.00
10 MG
CHF 453.00
50 MG
CHF 1’790.00
CHF 253.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 253.00
10 MG
CHF 453.00
50 MG
CHF 1’790.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H83NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
650.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 253.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860524P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860524P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860524P-50mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H83NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,40-41,44-45H,3-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b37-35+/t40-,41+/m0/s1
InChIKey
ZJVVOYPTFQEGPH-AUTSUKAISA-N
Allgemeine Beschreibung
C24 Ceramid verfügt über eine lange Acylkette mit 24 Kohlenstoffeinheiten.[1]
Anwendung
C24 Ceramid (d18:1/24:0) wird wie folgt verwendet:
  • zur Herstellung von kleinen unilamellaren Vesikeln[2]
  • als interner Standard in der Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie zur Quantifizierung von Ceramid aus Rattenproben[3]
  • zum Testen seiner Wirkung auf die mitochondriale Stressantwort bei Würmern[4]
Biochem./physiol. Wirkung
C24 Ceramid induziert die mitochondriale Stressantwort.[3] Bei koronarer Herzkrankheit (KHK) wird C24 Ceramid abgebaut.[5] Bei Alzheimer-Krankheit wird jedoch ein erhöhter Ceramidspiegel beobachtet.[6] C24 wird bei Stress synthetisiert. Es vermittelt den spontanen Neutrophilentod.[7]
Verpackung
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (860524P - 10 mg)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (860524P - 50 mg)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (860524P - 5 mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ceramides and sphingomyelinases in senile plaques
Panchal M, et al.
Neurobiology of Disease, 65, 193-201 (2014)
Development and validation of a high-throughput LC-MS/MS assay for routine measurement of molecular ceramides
Kauhanen D, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(13), 3475-3483 (2016)
Permeability and microstructure of model stratum corneum lipid membranes containing ceramides with long (C16) and very long (C24) acyl chains
Pullmannova P, et al.
Biophysical Chemistry, 224, 20-31 (2017)
Liposome Preparation for the Analysis of Lipid-Receptor Interaction and Efferocytosis
Voss OH, et al.
Current Protocols in Immunology, 120(1), 14-44 (2018)
Grégory Seumois et al.
Journal of leukocyte biology, 81(6), 1477-1486 (2007-03-03)
Neutrophils rapidly undergo spontaneous apoptosis following their release from the bone marrow. Although central to leukocyte homeostasis, the mechanisms that regulate neutrophil apoptosis remain poorly understood. We show here that apoptosis of cultured neutrophils is preceded by a substantial increase