Merck
10901393001
Roche
Glycogen
from mussels
Synonym(e):
Glycogen, Glykogen
About This Item
UNSPSC-Code:
41116100
Qualitätsniveau
Form
solution
Verpackung
pkg of 1 mL (20 mg)
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Diese Präparation wird als Träger für die Fällung von Nukleinsäuren (DNA oder RNA) verwendet. Als inertes Material kann es als Ersatz für tRNA oder beschallte DNA verwendet werden.
Mit 20 μg Glycogen (1 μl Lösung) können pg-Mengen von DNA oder RNA aus einem Volumen von 1 ml gefällt werden.
In einem typischen Experiment wurden 5 pg [3H]-markierte Kalbthymus-DNA in 500 μl 10 mM Tris-HCl, pH 8,0, aufgelöst; 1 mM EDTA; 0,4 M LiCl. 1μl Glycogen-Lösung (20 μg Glycogen) wurde als Träger hinzugegeben und dann mit 1,2 ml Ethanol bei -15 bis -25 °C gefällt und anschließend 3 Stunden bei -15 bis -25 °C gelagert. Nach der Zentrifugation (10 Minuten bei 12.000 × g) konnte die gesamte Radioaktivität im Präzipitat bestimmt werden. Ohne Zugabe von Glycogen fand keine DNA-Fällung statt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Glycogen der molekularbiologischen Güteklasse ist ein inerter Träger in Nukleinsäure-Präparationen.
Inhalt
Wässrige Lösung, 20 mg/ml
Hinweis zur Analyse
Tested for absence of endonucleases, nicking activity, exonucleases, RNases, nucleic acids, and proteases according to the current Quality Control procedures.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ming Wang et al.
Aging cell, 19(6), e13147-e13147 (2020-05-01)
Progerin accumulation disrupts nuclear lamina integrity and causes nuclear structure abnormalities, leading to premature aging, that is, Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS). The roles of nuclear subcompartments, such as PML nuclear bodies (PML NBs), in HGPS pathogenesis, are unclear. Here, we
Hanwen Gu et al.
Poultry science, 100(9), 101321-101321 (2021-07-24)
Deep sequencing of RNAs has greatly aided the study of the transcriptome, enabling comprehensive gene expression profiling and the identification of novel transcripts. While messenger RNAs (mRNAs) are of the greatest interest in gene expression studies as they encode for
Gabriele Girelli et al.
Nature biotechnology, 38(10), 1184-1193 (2020-05-27)
With the exception of lamina-associated domains, the radial organization of chromatin in mammalian cells remains largely unexplored. Here we describe genomic loci positioning by sequencing (GPSeq), a genome-wide method for inferring distances to the nuclear lamina all along the nuclear
Yunbo Qiao et al.
Nature communications, 11(1), 2653-2653 (2020-05-29)
The transcriptome of the preimplantation mouse embryo has been previously annotated by short-read sequencing, with limited coverage and accuracy. Here we utilize a low-cell number transcriptome based on the Smart-seq2 method to perform long-read sequencing. Our analysis describes additional novel
Drew Weissman et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 969, 43-54 (2013-01-09)
In vitro transcription of DNA with phage RNA polymerases is currently the most efficient method to produce long sequence-specific RNA. While the reaction can yield large quantities of RNA, it contains impurities due to various unwanted activities of the polymerases.