Merck
610017
Avanti
Spritze (1000 μL)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Extruder-Spritze, Gasdichte Spritze, 1000 μl
Größe auswählen
1 EA
CHF 158.00
CHF 158.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 158.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122000
NACRES:
NA.28
CHF 158.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Ersatzteil für den Mini-Extruder von Avanti, Produkte 610000 und 610023. Enthält Kolben, Kanüle, Drehaufsatz für die Spritze und PTFE-Dichtungen.
In diesem Video erfahren Sie mehr über den Mini-Extruder von Avanti Research.
Anwendung
Die Syringe (1000 μL) wurde wie folgt verwendet:
  • Zur Herstellung von unilamellaren Vesikeln
  • Zur Übertragung von Zellmembranlösung für die Herstellung von Zellmembranvesikeln
  • Zur Übertragung von Lipid-Stammlösungen in organische Lösungsmittel zur Liposomenherstellung
Verpackung
Spritzenschachtel (8–3/8" X 1–5/8" X 1–1/4") (610017- je 1)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)