MSCAL5
ProteoMass™ LTQ/FT-Hybrid ESI Pos. Mode Cal Mix
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
ProteoMass™
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 × 10 mL
condição de armazenamento
protect from light
concentração
(varied conc.)
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Formato
multi-component solution
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Características e benefícios
- Ready-to-use
- Developed and qualified specifically for use with the LTQ based Thermo Scientific hybrid instruments (LTQ FT, LTQ FT Ultra, and LTQ Orbitrap series) with ESI source and Thermo Scientific Exactive
- Conveniently packaged, freeing you from time consuming mixing and dilution steps, allowing you to focus on the acquistion of quality data
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5.6 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)