Documentos Principais
741140
Sigma-Aldrich
4-Chloro-α-cyanocinnamic acid
97% (CP)
Sinônimo(s):
3-(4-Chlorophenyl)-2-cyano-2-propenoic acid, 3-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacrylic acid, p-Chloro-α-cyanocinnamic acid, p-Chlorobenzylidenecyanoacetic acid, ClCCA, NSC 2479
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
207.61
Beilstein:
2616773
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C(=C\c1ccc(Cl)cc1)C#N
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+
chave InChI
MXCRRKYUQNHWLJ-VMPITWQZSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)