C2020
αÁcido α-ciano-4-hidroxicinâmico
≥98% (TLC), powder, monocarboxylic acid transport inhibitor
Sinônimo(s):
αα-CCA, αα-CHCA, αα-ciano, 4-HCCA, ACCA
About This Item
Produtos recomendados
product name
αÁcido α-ciano-4-hidroxicinâmico, ≥98% (TLC), powder
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
yellow
pf
245-250 °C (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble
methanol: water: soluble
polar organic solvents: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
chave InChI
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Conteúdo relacionado
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.