477028
2-Hydroxyethyl methacrylate
≥99%, contains ≤50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate, HEMA
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5 (vs air)
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99%
contém
≤50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
pb
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
densidade
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
chave InChI
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.