Merck
Todas as fotos(8)
Documentos
ZSQ200U0T0
Milli-Q
Sistema de purificação de água Milli-Q® SQ 200
greener alternative
Ultrapure (Type 1) water dispensing module from 3.5 L Switch tank.
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
entrada CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
1.6 L/min product water instant delivery rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank)
A sistema
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
L sistema
26.7 cm (10.5 in.)
38.4 cm (15.1 in.) , including Handset Dispenser
profundidade do sistema × profundidade
22 cm (8.7 in.)
peso
7 kg (15.4 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tank
Impurezas
Product Water DNase < 5 pg/mL with SQPAK Bio Final Filter
Product Water Microorganisms : < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Particulates : < 1 unit/mL (particulates > 0.22 μm with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Pyrogens : < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Product Water RNase : < 1 pg/mL with SQPAK Bio Final filter
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
≤5 ppb (with SQPAK™ TOC Quanta Cartridge and SQPAK™ Final filter)
entrada
feed water nature pure water (Pure RO water from SQ Switch tank refilled on Milli-Q® SR 240/240L/240XL production station)
saída
type 1 water (18.2 MΩ·cm)
condutividade
0.055 μS/cm
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que pertencem a uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto desenvolvido pelo Design para Sustentabilidade (DfS). Clique aqui para ver a pontuação do DfS.
Para saber como funcionam os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O sistema de purificação de água Milli-Q® SQ 200 fornece água ultrapura (Tipo 1) a partir de um tanque SQ Switch de 3,5 l cheio de água pura de osmose reversa (OR). O dispensador manual flexível fornece água ultrapura e é fácil e intuitivo de operar para qualquer usuário. Esse módulo de dispensação deve ser associado a uma estação de produção de OR pura da família Milli-Q® SQ 2Series para reabastecer seu tanque móvel SQ Switch. Graças ao tanque móvel SQ Switch, o sistema de água se adapta a qualquer configuração de laboratório: a unidade de produção de água de OR é colocada ao lado de uma fonte de água potável, enquanto os módulos de dispensação ultrapuros Milli-Q® SQ 200 podem ser posicionados em qualquer lugar do laboratório ou do prédio com uma tomada elétrica. Isso permite uma instalação flexível que pode ser facilmente adaptada e dimensionada de acordo com as mudanças nos requisitos do laboratório. Esse módulo de dispensação Milli-Q SQ 200 permite definir ou ampliar 5 das 6 configurações predefinidas da série Milli-Q® SQ: Milli-Q® SQ 240, Milli-Q® SQ 240L, Milli-Q® SQ 240XL, Milli-Q® SQ 240C e Milli-Q® SQ 240CV. Essas configurações dão aos usuários total autonomia e se adaptam facilmente às mudanças nos requisitos do laboratório.
Características e benefícios
  • O dispensador manual simples permite que qualquer usuário novo ou não treinado forneça água ultrapura em taxas de fluxo variáveis, de 1,6 l/min a gota a gota
  • A qualidade confiável da água ultrapura (Tipo 1) com resistividade de 18,2 MΩ·cm é indicada por um LED colorido, e o TOC é reduzido por uma lâmpada UV de foto-oxidação integrada
  • Essa unidade autônoma fornece água ultrapura recém-distribuída em qualquer lugar com uma tomada elétrica graças ao tanque móvel SQ Switch
  • A configuração compacta, o manual de instalação autoguiada e os vídeos permitem que você conecte o sistema onde for conveniente para a atividade do seu laboratório e mova-o posteriormente, se necessário
  • A substituição individual do cartucho Twist & Lock, para cada etapa de purificação esgotada, simplifica a manutenção e limita o custo operacional
  • O tamanho compacto e a economia de água e energia apoiam os esforços de sustentabilidade do laboratório
Componentes
Este número de catálogo não inclui:
  • Filtro final
  • de cartucho & SQPAK Tanque SQ Switch de 3,5 l
  • Válvula de gravidade SQ ou cabo de alimentação adaptado à rede elétrica local
  • A estação de produção de OR pura obrigatória para reabastecer o tanque SQ Switch de 3,5 l: Sistema de Purificação Milli-Q® SR 240 / SR 240L / SR 240XL
Outras notas
Instruções de uso:
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Filtração
  • Aplicação: Análises laboratoriais gerais
  • Uso pretendido: Purificação de água
  • Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada através de membranas de grau esterilizante de 0,22 ?m. Consulte a seção do guia do usuário do equipamento do sistema.
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Veja vídeos instrucionais e baixe Manuais do usuário para os sistemas de água de laboratório Milli-Q® série SQ 2. Você estará com tudo pronto para começar a trabalhar em pouco tempo. Compre sistemas, acessórios, cartuchos e serviços online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Conteúdo relacionado
Descubra uma nova maneira de pensar sobre a água ultrapura Agora qualquer bancada de laboratório com uma tomada pode dispensar água ultrapura de 18,2 MΩ∙cm. Qualidade robusta. Simples. Compacto. Escalonável. Uma alternativa mais ecológica. Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.