Documentos Principais
WMEQ0DKT
Milli-Q
Kit de montagem em parede Milli-Q® EQ
Wall mounting kit for the HMI touchscreen of Milli-Q® EQ 7000/08/16 water purification systems
Sinônimo(s):
Kit de montagem em parede Milli-Q® EQ para HMI
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Descrição geral
O kit de montagem na parede é um acessório do sistema de água que inclui todos os componentes necessários para a instalação conveniente da tela sensível ao toque da série Milli-Q® EQ 7 de sistemas de purificação de água. A tela sensível ao toque pode ser montada na parede a até 3 m do sistema, economizando espaço no laboratório.
Este kit para a IHM otimiza a flexibilidade de instalação do sistema. Se o seu laboratório mudar, a configuração do sistema pode se adaptar ao seu laboratório.
Características e benefícios
  • Facilidade de instalação.
  • Economiza espaço na bancada do laboratório.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany