Documentos
ZEQ7C0NDC
Milli-Q
Célula de condutividade da água de alimentação
For use with Milli-Q® EQ 7000 water purification systems, monitors the ionic quality of feed water
Sinônimo(s):
Célula de condutividade da água de alimentação
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Características
Measures the conductivity of water
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
Descrição geral
A célula de condutividade da água de alimentação é um acessório de instalação que dispara um alarme se o conteúdo iônico da água de alimentação estiver fora das especificações. Isso evita o esgotamento prematuro dos cartuchos de polimento IPAK Meta® e IPAK Quanta®.
Aplicação
A célula de condutividade da água de alimentação é usada para monitorar a qualidade iônica da água de alimentação para os sistemas de purificação de água Milli-Q® EQ 7000.
Informações legais
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany