Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature purified water
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Continuamos a demonstrar o nosso compromisso com um futuro sustentável, explorando formas de melhorar os produtos existentes na nossa carteira. Revisamos os cartuchos de purificação para identificar as principais oportunidades de minimizar o impacto sem comprometer o desempenho do produto. Este produto se beneficiou de uma otimização da mistura de resina, da embalagem e do gerenciamento do fim da vida útil. Portanto, ele é identificado como produto alternativo mais ecológico na categoria de reprojetados. Veja o cartão de pontuação DfS para o novo kit de polimento Milli-Q® para água pura.
Este kit Milli-Q® contém os cartuchos de polimento IPAK Meta® e IPAK Quanta® para água purificada, projetados para funcionar como um par para produzir água ultrapura (Tipo 1) para aplicações laboratoriais sensíveis.
Os cartuchos contêm uma combinação de resina de troca iônica de leito misto Jetpore® e o inovador meio de troca iônica IQnano™ para remover traços de íons da água de alimentação purificada, bem como um carvão ativado sintético de alta qualidade, que tem como alvo traços de contaminantes orgânicos.
Os cartuchos contêm uma combinação de resina de troca iônica de leito misto Jetpore® e o inovador meio de troca iônica IQnano™ para remover traços de íons da água de alimentação purificada, bem como um carvão ativado sintético de alta qualidade, que tem como alvo traços de contaminantes orgânicos.
Application
- Para os sistemas de água ultrapura Milli-Q® IQ/EQ 7000 e EQ 7008/16 alimentados com água purificada.
- Remove traços de íons e contaminantes orgânicos para fornecer água ultrapura (Tipo 1) para aplicações sensíveis.
Features and Benefits
- As etiquetas e-Sure permitem a conexão por RFID com o sistema, para um monitoramento contínuo do status dos consumíveis, gerenciamento de dados e rastreabilidade total.
- Fornecido com uma tampa de drenagem por cartucho, para remover o excesso de água e reduzir o peso dos cartuchos esgotados no momento do descarte.
- 78% dos fornecedores de peças para os cartuchos incluídos neste kit são certificados pelo sistema de gestão ambiental ISO 14001.
Legal Information
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?