Documentos Principais
WMEQ0RKT
Milli-Q
Kit de montagem em parede Milli-Q® EQ
Wall mounting kit for the Q-POD® of Milli-Q® EQ series water purification systems.
Sinônimo(s):
Kit de montagem em parede Milli-Q® EQ para POD
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Descrição geral
O kit de montagem na parede é um acessório do sistema de água que inclui todos os componentes necessários para a instalação conveniente do dispensador Q-POD® dos sistemas de purificação de água Milli-Q® EQ 7000/08/16. O dispensador pode ser montado na parede a até 3 m do sistema, economizando espaço.
Este kit otimiza a flexibilidade de instalação do sistema. Se o seu laboratório mudar, a configuração do sistema pode se adaptar ao seu laboratório.
Características e benefícios
  • Economiza espaço no laboratório.
  • Facilidade de instalação.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany