Documentos
642363
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
205.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
77-81 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1oc2ccccc2c1N
InChI
1S/C11H11NO3/c1-2-14-11(13)10-9(12)7-5-3-4-6-8(7)15-10/h3-6H,2,12H2,1H3
chave InChI
PWOARNMOPCOJEV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3