764205
Alkyne-PEG4-maleimide
90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Acetylene-PEG4-maleimide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
90% (HPLC)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
pf
62-67 °C
grupo funcional
alkyne
maleimide
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOCC#C)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C18H26N2O7/c1-2-8-24-10-12-26-14-15-27-13-11-25-9-6-19-16(21)5-7-20-17(22)3-4-18(20)23/h1,3-4H,5-15H2,(H,19,21)
chave InChI
GHEBECZRHJXPTL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?