Documents
1.02781
Supelco
2-Propanol
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, suitable for ASTM® 7979, EPA 8327, ASTM® 7968, LiChrosolv®
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Numéro Beilstein :
635639
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51471904
Numéro de classement CE :
200-661-7
Nomenclature NACRES :
NA.03
product name
2-Propanol, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
LiChrosolv®
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Technique(s)
LC/MS: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤150 ppb Na (Sodium)
≤5 ppb Any further metal (ICP-MS)
≤5 ppb K (Potassium)
Résidus d'évap.
≤2.0 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
220 nm, ≥80% (Checking after purging with N2)
230 nm, ≥90% (Checking after purging with N2)
250 nm, ≥99% (Checking after purging with N2)
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Notes préparatoires
Produit filtré sur un filtre de 0,2 μm
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,9 %
Identité (IR) : conforme
Résidu d′évaporation : ≤ 2,0 mg/l
Couleur : ≤ 10 Hazen
Eau : ≤ 0,05 %
Acidité : ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinité : ≤ 0,0002 meq/g
Qualité du gradient (à 235 nm) : ≤ 1,0 mAU
Qualité du gradient (à 254 nm) : ≤ 1,0 mAU
Fluorescence (sous forme de quinine à 254 nm) : ≤ 1,0 ppb
Fluorescence (sous forme de quinine à 365 nm) : ≤ 0,5 ppb
Transmission (contrôle après purge avec N₂ (à 220 nm)) : ≥ 80 %
Transmission (contrôle après purge avec N₂ (à 230 nm)) : ≥ 90 %
Transmission (contrôle après purge avec N₂ (à partir de 250 nm)) : ≥ 99 %
Al (aluminium) : ≤ 10 ppb
Ca (calcium) : ≤ 10 ppb
Fe (fer) : ≤ 10 ppb
K (potassium) : ≤ 5 ppb
Mg (magnésium) : ≤ 10 ppb
Na (sodium) : ≤ 150 ppb
Autres métaux (ICP-MS) : ≤ 5 ppb
Convient pour la LC-MS ; Intensité du pic de masse du bruit de fond basé sur la réserpine (APCI/ESI, mode positif) : ≤ 10 ppb
Convient pour la LC-MS ; Intensité du pic de masse du bruit de fond basé sur la réserpine (APCI/ESI, mode négatif) : ≤ 20 ppb
Filtration sur filtre de 0,2 µm.
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup
Articles
Determination of plasma protein binding using a SupelTM C18 pin device based BioSPME method for efficient sample preparation, along with a comparison to the equilibrium dialysis method.
Learn about Supel™ BioSPME C18 96-pin tool to prepare a clean sample with minimal matrix effects for an LC-MS/MS analysis from human plasma and its comparison with acetonitrile-based precipitation.
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
The application note describes a comparative analysis of plasma protein binding results for free/bound drugs using two different sample extraction steps, with and without agitation.
Afficher tout
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.