1.00029
Acétonitrile
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
product name
Acétonitrile, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
LiChrosolv®
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
524 °C
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
LC/MS: suitable
Impuretés
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤5 ppb Any further metal (ICP-MS)
≤5 ppb K (Potassium)
≤50 ppb Na (Sodium)
Résidus d'évap.
≤1.0 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
191 nm, ≥25%
195 nm, ≥85%
200 nm, ≥96%
215 nm, ≥98%
230 nm, ≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC#N
Température de transition
flash point 2 °C
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- de phase mobile dans la quantification rapide par LC-MS des glycosides d'illudane et des analogues dans la Fougère-aigle (Grande Fougère).
- dans le mélange d'élution pour extraire les composés antibiotiques (fluoro)quinolones de la cartouche d'extraction SDB-RPS.
Notes préparatoires
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup