MSQC1
MS Qual/Quant QC Mix
Proteomics MRM LC-MS Calibration Standard
Synonyme(s) :
QC Mix
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Qualité
Proteomics MRM LC-MS Calibration Standard
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
- Repeatability/Reproducibility between runs
- System stability (drift, chromatography, signal intensity, sensitivity, etc.)
- Inter- and intra- platform and lab comparisons
Caractéristiques et avantages
Complexity
- Defined mixture gives confidence in your instruments analysis
Qualitative
Mixture of 6 tryptically digested human proteins (FASTA file)
- Low complexity, defined mixture
- 25 fold concentration range
- C18 purified
14 SIL peptides
- SIL peptides span a concentration range greater than three orders of magnitude (Table 1)
- 2 - 3 peptides per protein
Quantitative
- MRM settings provided (xls)
- MRM transitions provided (file above)
- Light : Heavy ratios from 50:1 to 1:5
Composants
Qualité
Informations légales
Produit comparable
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable