09926
N-Hexanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Caproyl-DL-homoserine lactone
202,00 €
About This Item
202,00 €
Produits recommandés
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Technique(s)
LC/MS: suitable
Couleur
white to faint beige
Pf
101-106 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
CCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C10H17NO3/c1-2-3-4-5-9(12)11-8-6-7-14-10(8)13/h8H,2-7H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
ZJFKKPDLNLCPNP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable