G8764
Gc-globulin from human plasma
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder (containing sodium chloride and sodium phosphate buffer salt)
Synonyme(s) :
DBP, Group-Specific Component, Vitamin D Binding Protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder (containing sodium chloride and sodium phosphate buffer salt)
Poids mol.
~52 kDa
Technique(s)
LC/MS: suitable
Solubilité
H2O: soluble 2 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GC(2638)
Description générale
Application
- as a fluorescent probe for G-actin staining[4]
- as a fluorescent probe to monitor steady-state rate of actin filament disassembly[5]
- as a calibrator for liquid chromatography with mass spectrometry (LC-MS/MS)[6]
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable