615862
L-Tryptophan-(indole-d5)
97 atom % D
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-(3-indoyl-d5)propionic acid, L-α-Amino-(3-indole-d5)propionic acid, Deuterated Trp, Deuterated tryptophan, Trp-d5
923,00 €
About This Item
923,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
97 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
Pf
280-285 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,6D
Clé InChI
QIVBCDIJIAJPQS-HLTLGYGQSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
• in biophysical study for neutron scattering.
• as an internal standard for the investigation of anti-inflammatory activity of low molecular weight fractions.
• in structural elucidation of micronutrients and nutraceutical components presence in food stuffs using LC-MS/MS.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable