Principaux documents
1.06007
Supelco
Méthanol
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®, reag. Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.04
Beilstein:
1098229
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-659-6
Nomenclature NACRES :
NA.03
Essai:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
pb:
64.7 °C (lit.)
Pression de vapeur:
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Nom du produit
Méthanol, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
Qualité
gradient grade
gradient grade
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
LiChrosolv®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Puissance
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
36 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
Résidus d'évap.
≤2.0 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
210 nm, ≥20%
220 nm, ≥60%
230 nm, ≥75%
235 nm, ≥83%
250 nm, ≥95%
260 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosité cinématique
0.54-0.59 cSt(20 °C)
pb
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Température de transition
flash point 9.7 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 225 nm Amax: ≤0.170
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avec leur degré élevé de transmittance UV, leur faible teneur en particules, une acidité et une alcalinité faibles, ainsi que de faibles résidus d'évaporation, les solvants LiChrosolv sont parfaits pour des séparations reproductibles. Puisque les séparations sont normalement effectuées dans des conditions de gradient en HPLC analytique, nous proposons des solvants "de qualité gradient" et des solvants "de qualité isocratique". Cela vous permet de minimiser l'effet gradient du solvant utilisé.
Application
Le méthanol est utilisé comme solvant :
  • en phase mobile pour séparer les espèces de mercure sur une colonne de phase inverse Zorbax C18.
  • pour laver les cartouches et comme éluant pour extraire les analytes pendant le procédé d'extraction en phase solide (SPE).
Notes préparatoires
Produit filtré sur un filtre de 0,2 μm
Remarque sur l'analyse
Indice d'évaporation : 1,9
Pureté (GC) : ≥ 99,9 %
Identité (IR) : test réussi
Résidus d'évaporation : ≤ 2,0 mg/l
Eau : ≤ 0,02 %
Couleur : ≤ 10 Hazen
Densité (d 20 °C/20 °C) : 0,791 - 0,793
Point d'ébullition : 64 - 65 °C
Acidité : ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinité : ≤ 0,0002 meq/g
Qualité gradient (à 235 nm) : ≤ 2,0 mAU
Qualité gradient (à 254 nm) : ≤ 1,0 mAU
Fluorescence (sous forme de quinine à 254 nm) : ≤ 1,0 ppb
Fluorescence (sous forme de quinine à 365 nm) : ≤ 0,5 ppb
Transmission (à 210 nm) : ≥ 20 %
Transmission (à 220 nm) : ≥ 60 %
Transmission (à 230 nm) : ≥ 75 %
Transmission (à 235 nm) : ≥ 83 %
Transmission (à 250 nm) : ≥ 95 %
Transmission (à partir de 260 nm) : ≥ 98 %
Absorbance (à 225 nm) : ≤ 0,170
Filtré sur filtre 0,2 µm.
Convient aux instruments de UPLC / UHPLC /Ultra HPLC.
Conforme au méthanol R1 et R2 selon la section Réact. Ph. Eur. ;
conforme aux exigences de l'ACS concernant l'adéquation pour la chromatographie liquide.
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Determination of mercury species by the diffusive gradient in thin film technique and liquid chromatography--atomic fluorescence spectrometry after microwave extraction.
Pavlna P et al.
Analytica Chimica Acta, 866, 21-26 (2015)
Heterocyclic amines in aged and thermally treated pork longissimus dorsi muscle of normal and PSE quality.
T Polak et al.
LWT--Food Science and Technology, 42, 504-513 (2009)
Articles
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
Afficher tout
Protocoles
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.