G4259
β-Glucuronidase from Helix aspersa (garden snail)
Type HA-4
357,00 €
About This Item
357,00 €
Produits recommandés
Type
Type HA-4
Niveau de qualité
Forme
partially purified powder
Activité spécifique
≥300,000 units/g solid solid
secondary activity
≤7,500 units/g solid sulfatase
Solubilité
H2O: soluble 1.90-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy
Application(s)
clinical testing
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.